2-Bromo-3-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 22 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Smeltpunt: 58…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039344
CAS nummer: 96424-68-9