5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8851-1G OR8851-5G
APOSOR8851-1GEA 0 EUR
APOSOR8851-1G APOSOR8851-5G
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Smeltpunt: 60…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05155223
CAS nummer: 321724-19-0