5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 220 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 114…116 °C/1mmHg
Smeltpunt: 32…35 °C
Dichtheid: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003234
CAS nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9