5-Bromopyrimidin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 344 EUR
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formule: C₄H₃BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233952
CAS nummer: 214290-49-0