3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 22 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
Kookpunt: 371…372 °C
Smeltpunt: 202…207 °C
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095127
CAS nummer: 192182-54-0