4-Iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 43.8 EUR
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotoluene 98%
4-Iodotoluene
Formule: C₇H₇I
Kookpunt: 210…212 °C
Smeltpunt: 33…35 °C
Dichtheid: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001059
CAS nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7