4-Nitroanthranilic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 55.5 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
4-Nitroanthranilic acid 98+%
4-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007262
CAS nummer: 619-17-0
EINECS: 210-583-5