3-Bromopicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 22 EUR
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
3-Bromopicolinic acid
3-Bromopicolinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Smeltpunt: 141…144 °C
Dichtheid: 1,813 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320380
CAS nummer: 30683-23-9