3-Amino-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 114 EUR
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Smeltpunt: 114…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788195
CAS nummer: 3430-10-2