2-Amino-3-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8879-1G OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA 90.6 EUR
APOSOR8879-1G APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374874
CAS nummer: 10201-71-5