Isopropylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8880-25G OR8880-5G OR8880-100G
APOSOR8880-25GEA 0 EUR
APOSOR8880-25G APOSOR8880-5G APOSOR8880-100G
Isopropylboronic acid 98%
Isopropylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
Smeltpunt: 95…100 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01319021
CAS nummer: 80041-89-0