2-Bromo-4-formylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 169 EUR
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Bromo-4-formylpyridine 97%
2-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Smeltpunt: 52…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039311
CAS nummer: 118289-17-1