3-Bromo-4-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 89.3 EUR
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070739
CAS nummer: 2732-80-1