1-n-Propyl-4-piperidone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 214 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formule: C₈H₁₅NO
Kookpunt: 56 °C/1mmHg
Dichtheid: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010433
CAS nummer: 23133-37-1