4-Amino-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 0 EUR
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Smeltpunt: 106…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01704431
CAS nummer: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5