5-Bromoisoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 70.1 EUR
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoline 98%
5-Bromoisoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 95…97 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646405
CAS nummer: 34784-04-8