Di-tert-butyl disulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 125 EUR
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Di-tert-butyl disulphide
Di-tert-butyl disulphide
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Kookpunt: 198
Smeltpunt: -5
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008838
CAS nummer: 110-06-5