3-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 60.3 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzyl alcohol 98%
3-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007817
CAS nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8