5-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 87.9 EUR
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Kookpunt: 60…62 °C/11mmHg
Smeltpunt: 275…281 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788744
CAS nummer: 27810-64-6