Methyl-5-bromovalerate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 70.1 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Dichtheid: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000265
CAS nummer: 5454-83-1