3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 22 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C4H5N3O2
Kookpunt: 325 °C
Smeltpunt: 131…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037864
CAS nummer: 5334-39-4