2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 194 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Kookpunt: 98 °C/0,4mmHg
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235185
CAS nummer: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III