Methyl-4-aminosalicylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 121 EUR
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00088091
CAS nummer: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3