4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8938-25G OR8938-5G
APOSOR8938-25GEA 255 EUR
APOSOR8938-25G APOSOR8938-5G
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094696
CAS nummer: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II