2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 22 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₅S
Smeltpunt: 90…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094697
CAS nummer: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8,II