3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 191 EUR
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₃S
Kookpunt: 158…159 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318155
CAS nummer: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II