4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 54.1 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Kookpunt: 160…162 °C/15mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079709
CAS nummer: 31928-47-9