α,α'-Dibromo-o-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
OR8961-100G
OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA
103
EUR
APOSOR8961-100G
APOSOR8961-25G
α,α'-Dibromo-o-xylene
α,α'-Dibromo-o-xylene
Formule:
C₈H₈Br₂ Smeltpunt: 91…96 °C Dichtheid: 1,96 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000175 CAS nummer: 91-13-4 EINECS: 202-042-7 UN: 3261 ADR: 8,II |