2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 84.7 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₃
Smeltpunt: 156…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002270
CAS nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6