cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 170 EUR
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005252
CAS nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5