(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA 22 EUR
APOSOR8965-100G APOSOR8965-500G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₇NO₃
Smeltpunt: 155…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005272
CAS nummer: 98-79-3
EINECS: 202-700-3