(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 54.1 EUR
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129.12 g/mol
Smeltpunt: 155…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066212
CAS nummer: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0