(R)-(-)-Nipecotic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 22 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Smeltpunt: 250…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01630787
CAS nummer: 25137-00-2