(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G
OR8969-25G
OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA
186
EUR
APOSOR8969-100G
APOSOR8969-25G
APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.2102 g/mol Dichtheid: 1.092 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 104 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03093637 CAS nummer: 25137-01-3 |