5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 22 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Kookpunt: 78 °C/3mmHg
Smeltpunt: 40…46 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095093
CAS nummer: 29241-60-9