Aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 90.8 EUR
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Aniline hydrochloride
Aniline hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 196…200 °C
Dichtheid: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012958
CAS nummer: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1,III