Aniline sulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 43.8 EUR
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Dichtheid: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013110
CAS nummer: 542-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III