N,N-Diethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.6 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Diethylaniline
N,N-Diethylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Kookpunt: 217 °C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009042
CAS nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III