Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diethyl 2-chlorooxalacetate, Diethyl chlorooxalacetate, Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate, Chlorooxalacetic acid diethyl ester
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 330 EUR
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Formule: C₈H₁₁ClO₅
MW: 222.6229 g/mol
Kookpunt: 98 °C/0.5mmHg
Dichtheid: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114359
CAS nummer: 34034-87-2
UN: 3265
ADR: 8 III