2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8994-100G
OR8994-25G
OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA
204
EUR
APOSOR8994-100G
APOSOR8994-25G
APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₄ClNO Smeltpunt: 158…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234050 CAS nummer: 41288-96-4 |