N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900111-25G OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA 198 EUR
APOSOR900111-25G APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000964
CAS nummer: 26385-07-9