6-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900156-100G OR900156-25G
APOSOR900156-100GEA 176 EUR
APOSOR900156-100G APOSOR900156-25G
6-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081152
CAS nummer: 3453-33-6