2,2-Dimethylmorpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900257-1G OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 52.6 EUR
APOSOR900257-1G APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701959
CAS nummer: 147688-58-2