Naphthol yellow S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Flavianic acid disodium salt, Disodium 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonate, 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonic acid disodium salt, 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonic acid disodium salt, Disodium 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonate
OR9003-25G OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA 95 EUR
APOSOR9003-25G APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Formule: C₁₀H₆N₂O₈S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003958
CAS nummer: 846-70-8
EINECS: 212-690-2