Naphthalene-2-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Naphthylamide, 2-Naphthamide
OR900347-25G OR900347-5G
APOSOR900347-25GEA 220 EUR
APOSOR900347-25G APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Formule: C₁₁H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016812
CAS nummer: 2243-82-5