4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900360-100G OR900360-25G OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA 651 EUR
APOSOR900360-100G APOSOR900360-25G APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
4-(Diethylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019754
CAS nummer: 2873-90-7