Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900527-1G OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA 127 EUR
APOSOR900527-1G APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153317
CAS nummer: 13850-91-4