4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900545-1G OR900545-5G
APOSOR900545-1GEA 0 EUR
APOSOR900545-1G APOSOR900545-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201140
CAS nummer: 129716-11-6