1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900600-1G OR900600-25G OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA 103 EUR
APOSOR900600-1G APOSOR900600-25G APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formule: C₉H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086186
CAS nummer: 16499-30-2