1,4-Phenylenediacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900642-100G OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA 263 EUR
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004354
CAS nummer: 7325-46-4